Learn More
1-Pyrenmethanol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Pyrenemethanol |
| CAS | 24463-15-8 |
| Summenformel | C17 H12 O |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | 1-Pyrenemethanol, 1-(1-Hydroxymethyl)pyrene, 1-Hydroxymethylpyrene |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H12O/c18-10-14-7-6-13-5-4-11-2-1-3-12-8-9-15(14)17(13)16(11)12/h1-9,18H,10H2 |
| SMILES | OCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34 |
| IUPAC-Name | Pyren-1-ylmethanol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 232.28 |
| Formelmasse | 232.0888 |