Learn More
1-Pyrenylmethyl Methanethiosulfonate, TRC
Artikelnummer. 30409786
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30409786 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30409786 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP9905005MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 384342-65-8
Summenformel C18 H14 O2 S2
Molekulargewicht (g/mol) 326.43
Synonym Methanesulfonothioic acid, S-(1-pyrenylmethyl) ester, 1-Pyrenylmethyl methanethiosulfonate
IUPAC-Name 1-(methylsulfonylsulfanylmethyl)pyrene
SMILES CS(=O)(=O)SCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Pyrenylmethyl Methanethiosulfonate
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H14O2S2/c1-22(19,20)21-11-15-8-7-14-6-5-12-3-2-4-13-9-10-16(15)18(14)17(12)13/h2-10H,11H2,1H3
Formelmasse 326.0435