Learn More
[1 -(Pyrid-3-ylmethyl)piperid4-yl]Methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10756725
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10756725 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10021784 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10756725 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC69809DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 934570-59-9
Summenformel C12H18N2O
Molekulargewicht (g/mol) 206.289
MDL-Nummer MFCD09879988
InChI-Schlüssel RAJQONMXWKPTTO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-pyrid-3-ylmethyl piperid-4-yl methanol, 1-pyridin-3-ylmethyl piperidin-4-yl methanol, 4-piperidinemethanol,1-3-pyridinylmethyl, 1-3-pyridylmethyl-4-piperidyl methan-1-ol, 4-piperidinemethanol, 1-3-pyridinylmethyl-, dihydrochloride
PubChem CID 24229775
IUPAC-Name [1-(Pyridin-3-ylmethyl)piperidin-4-yl]methanol
SMILES C1CN(CCC1CO)CC2=CN=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material [1-(Pyrid-3-ylmethyl)piperid-4-yl]methanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 206.29
Reinheit (%) 97%