Learn More
1-(Pyrid-3-ylmethyl)piperidin-4-carboxylsäuredihydrochlorid,, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 1-(Pyrid-3-ylmethyl)piperidine-4-carboxylic acid dihydrochloride |
| CAS Min. % | 94.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 95% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 293.19 |
| Reinheit (%) | 95% |