Learn More
(1'S,2S)-2-[(1',2'-O-Isopropyliden)dihydroxyethyl]-6-fluorochroman-4-on, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (1'S,2S)-2-[(1',2'-O-Isopropylidene)dihydroxyethyl]-6-fluorochroman-4-one |
| CAS | 797054-20-7 |
| Summenformel | C14H15FO4 |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | (2S)-2-[(4S)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]-6-fluoro-2,3-dihydro-4H-1-benzopyran-4-one |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H15FO4/c1-14(2)17-7-13(19-14)12-6-10(16)9-5-8(15)3-4-11(9)18-12/h3-5,12-13H,6-7H2,1-2H3/t12-,13-/m0/s1 |
| SMILES | CC1(C)OC[C@H](O1)[C@@H]2CC(=O)c3cc(F)ccc3O2 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 266.26 |