Learn More
1-S-Octyl-β -D-Thioglucopyranosid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10239643 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
2.5 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
2.50 Gramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10239643 10 g Glasflasche 10 Gramm
10731361 500 mg Glasflasche 500 Milligramm
10137653 2.5 g Glasflasche 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10239643 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 315000100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 85618-21-9
Summenformel C14H28O5S
Molekulargewicht (g/mol) 308.44
MDL-Nummer MFCD00012189
InChI-Schlüssel CGVLVOOFCGWBCS-DGTMBMJNSA-N
Synonym octyl thioglucopyranoside, octyl-i 2-d-1-thioglucopyranoside
PubChem CID 53720324
IUPAC-Name (2R,3S,4S,5S,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-Octylsulfanyloxae-3,4,5-Triol
SMILES CCCCCCCCSC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-S-Octyl-β-D-thioglucopyranoside
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (ELSD) (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Spezifischer Drehzustand − 46.00 (20.00°C c=1,CH3OH)
Spezifische Drehung -46
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 308.44
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke