Learn More
Thermo Scientific™ 1-Step Human High-Yield IVT Kit
Artikelnummer. 15235743 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 x 100 μl
10 x 100 μl
2 × 2 ml
Typ:
1-schrittiges Maxi-IVT-Kit, human, hohe Ausbeute
1-schrittiges Mini-IVT-Kit, human, hohe Ausbeute
Packungsgröße:
1 Set
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Typ Packungsgröße
15235743 10 x 100 μl 1-schrittiges Mini-IVT-Kit, human, hohe Ausbeute 1 Set
15225743 2 x 100 μl 1-schrittiges Mini-IVT-Kit, human, hohe Ausbeute 1 Set
15245743 2 × 2 ml 1-schrittiges Maxi-IVT-Kit, human, hohe Ausbeute 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15235743 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 88891
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Exprimieren funktionaler Proteine mit 10- bis 100-mal höherer Ausbeute pro Milliliter als bei anderen Säugetier-IVT-Systemen mit den Thermo Scientific™ 1-Step Human High-Yield In Vitro Translation (IVT) Kits.
Die Thermo Scientific™ 1-Step Human High-Yield In Vitro Translation (IVT) Kits mit einem Gerät für die kontinuierliche Zufuhr ermöglichen das Exprimieren von funktionellen Proteinen mit einer 10- bis 100-mal höheren Ausbeute pro Milliliter als bei anderen eukaryotischen IVT-Translationssystemen.
Das 1-Step High-Yield IVT-System nutzt modifizierte HeLa-Zellextrakte, um die Vorteile der robusten humanen Transkriptions- und Translationsmechanismen zu nutzen und funktionelle Volllänge-Proteine zu erzeugen. In diesem System erfolgt die Proteinexpression in einem herstellereigenen Mini-Dialysegerät, das eine kontinuierliche Zufuhr von Nukleotiden, Aminosäuren und energieerzeugenden Substraten in die Reaktion ermöglicht und gleichzeitig Inhibitoren der Proteinsynthese entfernt. Dieses CECF-System (continuous exchange cell-free) ermöglicht die Proteinexpression für bis zu 24 Stunden und produziert Proteinausbeuten von 250 bis 750 μg/ml. Die Komplett-Kits enthalten alle Komponenten, die für die korrekte Transkription und Translation von rekombinantem Protein erforderlich sind, einschließlich eines optimierten Expressionsvektors.
Leistungsmerkmale:
  • Hohe Expression – bis zu 750 μg/ml exprimiertem Protein
  • Reproduzierbarkeit – geringe Variabilität zwischen Experimenten
  • Schnell – Exprimieren hoher Proteinkonzentrationen mit Über-Nacht-Inkubation
  • Funktional – Ergibt mehr aktives Protein als mit bakteriellen Protein-Expressionssystemen
Proteinexpression in einem Schritt:
  • Rationalisierte Reaktion – erfordert nur fünf Komponenten
  • Anwenderfreundlich – Transkription und Translation in nur einem Reaktionsschritt
  • Zur Markierung anpassen – Geeignet zur Einbindung schwerer oder unnatürlicher Aminosäuren
Im Lieferumfang enthalten:
Die Komplett-Kits enthalten Zelllysat, Reaktionsgemisch, Zubehörproteine, 5x Dialysepuffer, Kontroll-DNA, Klonierungsvektor, Mini-Dialysegeräte und Zentrifugenröhrchen
Erfordert:
30 °C im Inkubator oder im Wasserbad
Empfohlen für:
Produktion rekombinanter Proteine für die Strukturanalyse; Erzeugung aktiver Proteine für Proteinwechselwirkungsstudien; Durchführung einer schnellen Expression und Charakterisierung von Mutantenproteinen; Herstellung von Viruspartikeln in kleinem Maßstab; Einbindung von unnatürlichen Aminosäuren oder Produktion toxischer Proteine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ 1-schrittiges Mini-IVT-Kit, human, hohe Ausbeute
Ausreichend für 10 Reaktionen von jeweils 100 µl
Menge 10 x 100 μl
Inhalt und Lagerung Ausreichend für: 10 Reaktionen von je 100 µl
• HeLa-Lysat, 500 µl
• Akzessorische Proteine, 100 µl
• Reaktiongemisch, 200 µl
• 5X Dialysepuffer, 3 ml
• Positive DNA-Kontrolle (pCFE-GFP), 10 µg
• pT7CFE1-NHis-GST-CHA, 10 µg
• Mikrodialysevorrichtung, jeweils 10
• Nukleasefreies Wasser, 3 × 5 ml
Mikrodialysevorrichtungen und nukleasefreies Wasser bei Raumtemperatur lagern. Alle anderen Komponenten bei -80 °C aufbewahren.
Expressionssystem Zellfrei
Exprimierter Protein-Typ Unlösliches Protein
Produktlinie 1-Step