Learn More
1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-Oxopyrrolidin-2-Carboxylsäure 97+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10245604
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10245604 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10316904 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10421504 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10245604
Marke: Thermo Scientific Maybridge MO07783CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 84348-37-8
Summenformel C10H15NO5
Molekulargewicht (g/mol) 229.23
MDL-Nummer MFCD01860669
InChI-Schlüssel CKYGSXRXTIKGAJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym n-boc-4-oxo-l-proline, s-1-tert-butoxycarbonyl-4-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, n-t-boc-4-oxo-l-proline, boc-4-oxo-pro-oh, n-tert-boc-4-oxo-l-proline, 2s-1-tert-butoxycarbonyl-4-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-4-oxoproline, 2s-1-tert-butoxycarbonyl-4-oxo-pyrrolidine-2-carboxylic acid, 2s-1-tert-butoxy carbonyl-4-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, s-4-oxo-pyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester
PubChem CID 11593804
IUPAC-Name (2S)-1-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]-4-oxopyrrolidin-2-carbonsäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=O)CC1C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2S)-1-tert-butyl hydrogen 4-oxopyrrolidine-1, 2-dicarboxylate
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 229.23
Reinheit (%) 97%