Learn More
1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-Oxopyrrolidin-2-Carboxylsäure 97+ %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (2S)-1-tert-butyl hydrogen 4-oxopyrrolidine-1, 2-dicarboxylate |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 229.23 |
| Reinheit (%) | 97% |