Learn More
1-(tert-Butyl)2-methyl1,2-indolinedicarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10424333
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10424333 1 g 1 Gramm
10587274 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10424333 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO01034DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 186704-03-0
Summenformel C15H19NO4
Molekulargewicht (g/mol) 277.32
MDL-Nummer MFCD06200867
InChI-Schlüssel JWTYDRKOSWALHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tert-butyl 2-methyl 1,2-indolinedicarboxylate, 1-tert-butyl 2-methyl indoline-1,2-dicarboxylate, 1-tert-butyl-2-methylindoline-1,2-dicarboxylate, 1-tert-butyl 2-methyl 2,3-dihydroindole-1,2-dicarboxylate, 1-boc-indolin-2-carboxylic acid methyl ester, 1-tert-butyl-2-methyl-1,2-indoline dicarboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl indoline-2-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 2794661
IUPAC-Name 1-O-tert-Butyl-2-O-methyl-2,3-dihydroindol-1,2-dicarboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1C(CC2=CC=CC=C21)C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(Tert-butyl) 2-methyl 1, 2-indolinedicarboxylate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 277.32
Reinheit (%) 97%