Learn More
1-tert-Butyl-3,5-dimethylbenzol, TRC
Artikelnummer. 30338821
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30338821 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30338821 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB699318100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-tert-Butyl-m-Xylene
CAS 98-19-1
Summenformel C12 H18
Menge 100 g
Synonym 1-(1,1-Dimethylethyl)-3,5-dimethylbenzene, Xylometazoline Hydrochloride Imp. D (EP)
InChI-Formel InChI=1S/C12H18/c1-9-6-10(2)8-11(7-9)12(3,4)5/h6-8H,1-5H3
SMILES Cc1cc(C)cc(c1)C(C)(C)C
IUPAC-Name 1-tert-butyl-3,5-dimethylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 162.27
Formelmasse 162.1409