Learn More
1-tert-Butyl-3-ethyl-5-methyl-2-((2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)ethoxy)methyl)-4-(2-chlorphenyl)-6-methylpyridin-1,3,5(4H )-Tricarboxylat, TRC
Artikelnummer. 30342665
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Unit Size:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30342665 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30342665 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB70133850MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-tert-Butyl 3-Ethyl 5-methyl 2-((2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)ethoxy)methyl)-4-(2-chlorophenyl)-6-methylpyridine-1,3,5(4H)-tricarboxylate
CAS 2512209-23-1
Summenformel C30 H41 Cl N2 O9
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C30H41ClN2O9/c1-10-40-26(35)24-21(17-39-16-15-32-27(36)41-29(3,4)5)33(28(37)42-30(6,7)8)18(2)22(25(34)38-9)23(24)19-13-11-12-14-20(19)31/h11-14,23H,10,15-17H2,1-9H3,(H,32,36)
SMILES CCOC(=O)C1=C(COCCNC(=O)OC(C)(C)C)N(C(=O)OC(C)(C)C)C(=C(C1c2ccccc2Cl)C(=O)OC)C
IUPAC-Name 1-O-tert-Butyl-5-O-ethyl-3-O-methyl-4-(2-chlorphenyl)-2-methyl-6-[2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]ethoxymethyl]-4H-pyridin-1,3,5-tricarboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 609.107
Formelmasse 608.25