Learn More
1-tert-Butyl-3-ethyl-5-methyl-2-((2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)ethoxy)methyl)-4-(2-chlorphenyl)-6-methylpyridin-1,3,5(4H )-Tricarboxylat, TRC
Artikelnummer. 30339056
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30339056 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30339056 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB701338100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-tert-Butyl 3-Ethyl 5-methyl 2-((2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)ethoxy)methyl)-4-(2-chlorophenyl)-6-methylpyridine-1,3,5(4H)-tricarboxylate
CAS 2512209-23-1
Summenformel C30 H41 Cl N2 O9
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C30H41ClN2O9/c1-10-40-26(35)24-21(17-39-16-15-32-27(36)41-29(3,4)5)33(28(37)42-30(6,7)8)18(2)22(25(34)38-9)23(24)19-13-11-12-14-20(19)31/h11-14,23H,10,15-17H2,1-9H3,(H,32,36)
SMILES CCOC(=O)C1=C(COCCNC(=O)OC(C)(C)C)N(C(=O)OC(C)(C)C)C(=C(C1c2ccccc2Cl)C(=O)OC)C
IUPAC-Name 1-O-tert-Butyl-5-O-ethyl-3-O-methyl-4-(2-chlorphenyl)-2-methyl-6-[2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]ethoxymethyl]-4H-pyridin-1,3,5-tricarboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 609.107
Formelmasse 608.25