Learn More
1-tert-Butyl-3-ethyl-5-methyl-2-((2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)ethoxy)methyl)-4-(2-chlorphenyl)-6-methylpyridin-1,3,5(4H )-Tricarboxylat, TRC
Artikelnummer. 30347550
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30347550 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30347550 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB70133825MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-tert-Butyl 3-Ethyl 5-methyl 2-((2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)ethoxy)methyl)-4-(2-chlorophenyl)-6-methylpyridine-1,3,5(4H)-tricarboxylate
CAS 2512209-23-1
Summenformel C30 H41 Cl N2 O9
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C30H41ClN2O9/c1-10-40-26(35)24-21(17-39-16-15-32-27(36)41-29(3,4)5)33(28(37)42-30(6,7)8)18(2)22(25(34)38-9)23(24)19-13-11-12-14-20(19)31/h11-14,23H,10,15-17H2,1-9H3,(H,32,36)
SMILES CCOC(=O)C1=C(COCCNC(=O)OC(C)(C)C)N(C(=O)OC(C)(C)C)C(=C(C1c2ccccc2Cl)C(=O)OC)C
IUPAC-Name 1-O-tert-Butyl-5-O-ethyl-3-O-methyl-4-(2-chlorphenyl)-2-methyl-6-[2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]ethoxymethyl]-4H-pyridin-1,3,5-tricarboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 609.107
Formelmasse 608.25