Learn More
1-(tert-Butyl)-3-methyl-1H-Pyrazol-5-Carbonsäure,≥95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-(tert-Butyl)-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 182.22 |
| Reinheit (%) | 97% |