Learn More
1-(tert-butyl)-5 -methyl-1H-pyrazol-3-carbohydrazid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10631123
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10631123 250 mg 250 Milligramm
10724023 1 g 1 Gramm
10168054 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10631123 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SPB08431CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 306937-23-5
Summenformel C9H16N4O
Molekulargewicht (g/mol) 196.254
InChI-Schlüssel TWKKUKBETOOWRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tert-butyl-5-methyl-1h-pyrazole-3-carbohydrazide, maybridge1_008666, 1-tert-butyl-5-methyl-pyrazole-3-carbohydrazide, 1-tert-butyl-5-methylpyrazole-3-carbohydrazide, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 1-1,1-dimethylethyl-5-methyl-, hydrazide
PubChem CID 2735685
IUPAC-Name 1-tert-Butyl-5-methylpyrazol-3-carbohydrazid
SMILES CC1=CC(=NN1C(C)(C)C)C(=O)NN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(tert-Butyl)-5-methyl-1H-pyrazole-3-carbohydrazide
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 250 mg
Formelmasse 196.25
Reinheit (%) 97%