Learn More
1-(tert-butyl)-5 -methyl-1H-pyrazol-3-carbohydrazid, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-(tert-Butyl)-5-methyl-1H-pyrazole-3-carbohydrazide |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 196.25 |
| Reinheit (%) | 97% |