Learn More
1-tert-Butyl 6-methyl3-iodo-1 H-indol-1,6-dicarboxylat, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10442722
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10442722 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10340213 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10442722 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO07419DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 850374-94-6
Summenformel C15H16INO4
Molekulargewicht (g/mol) 401.2
MDL-Nummer MFCD06797499
InChI-Schlüssel KFPCBJZNHXTGHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tert-butyl 6-methyl 3-iodo-1h-indole-1,6-dicarboxylate, 1-tert-butyl 6-methyl-3-iodo-1h-indole-1,6-dicarboxylate, 1-tert-butyl 6-methyl 3-iodoindole-1,6-dicarboxylate, 1-tert-butyl-6-methyl-3-iodo-1h-indole-1,6-dicarboxylate, methyl 3-iodo-1h-indole-6-carboxylate,n-boc protected, 1-tert-butyl-6-methyl 3-iodo-1h-indole-1,6-dicarboxylate
PubChem CID 7127827
IUPAC-Name 1-O-tert-Butyl-6-O-methyl-3-iodindol-1,6-dicarboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1C=C(C2=C1C=C(C=C2)C(=O)OC)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(tert-Butyl)-6-methyl-3-iodo-1H-indole-1, 6-dicarboxylate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 401.19
Reinheit (%) 97%