Learn More
1-(tert-Butyldimethylsilyl)-1 H-indol-6-ylborsäure, 97 %, ACROS Organics™
Catalog Number 10083907
Click to view available options
Menge:
1 g
Chemischer Name oder Material 1-(tert-Butyldimethylsilyl)-1H-indol-6-ylboronic acid
CAS 913835-60-6
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 206°C to 206.2°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C14H22BNO2Si
MDL-Nummer MFCD03095157
Menge 1 g
Synonym 1-tert-butyldimethylsilyl-1h-indol-6-yl boronic acid, 1-tert-butyldimethylsilyl-1h-indol-6-ylboronic acid, 1-tert-butyldimethylsilyl-1h-indol-6-yl-6-boronic acid, 1-tert-butyldimethylsilyl indol-6-ylboronic acid, 1-tbdms-indole-6-boronic acid, 1-tert-butyldimethylsilyl-1h-indol-6-yl boronicacid, 1-tert-butyl dimethyl silyl indol-6-yl boronic acid, 1-tert-butyl dimethylsilyl-1h-indole-6-boronic acid, 1-tert-butyl dimethyl silyl-1h-indol-6-yl boronic acid, boronic acid, b-1-1,1-dimethylethyl dimethylsilyl-1h-indol-6-yl
InChI-Schlüssel KALVCXCOXCPCOZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)N1C=CC2=CC=C(C=C12)B(O)O
IUPAC-Name [1-(tert-butyldimethylsilyl)-1H-indol-6-yl]boronic acid
Molekulargewicht (g/mol) 275.23
PubChem CID 4372774
Formelmasse 275.23
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(tert-Butyldimethylsilyl)-1H-indol-6-ylboronic acid, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.