Learn More
1-(tert.-Butyldimethylsilyl)imidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11364198
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11364198 25 g 25 Gramm
11354198 1 g 1 Gramm
11344198 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11364198 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 041462.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 54925-64-3 | C9H18N2Si | 182.34 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54925-64-3
Summenformel C9H18N2Si
Molekulargewicht (g/mol) 182.34
MDL-Nummer MFCD00011682
InChI-Schlüssel VUENSYJCBOSTCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tert-butyldimethylsilyl-1h-imidazole, 1-tert-butyldimethylsilyl imidazole, tert-butyldimethylsilylimidazole, n-tert-butyldimethylsilylimidazole, t-butyldimethylsilylimidazole, 1-t-butyldimethylsilyl imidazole, 1h-imidazole, 1-1,1-dimethylethyl dimethylsilyl, tbdmsim, imidazole, tbdms derivative, 1-tert-butyldimethylsilylimidazole
PubChem CID 171385
IUPAC-Name 1-(tert-butyldimethylsilyl)-1H-imidazole
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)N1C=CN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(tert-Butyldimethylsilyl)imidazole
Dichte 0.94 g/mL
Siedepunkt 247°C to 250°C
Flammpunkt 99°C (210°F)
Brechungsindex 1.4805
Menge 25 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 182.34
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit