Learn More
1-Tetradecanol, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11414150
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11414150 100 g 100 Gramm
11424187 500 g 500 Gramm
11434187 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11414150 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19638.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 112-72-1 | C14H30O | 214.39 g/mol
1-Tetradecanol is used as an ingredient in cosmetics such as cold creams. It is an active intermediate in the chemical synthesis of sulfated alcohol. It is also employed in the fabrication of temperature-regulated drug release system based on phase-change materials. It plays a vital role in filling the hollow interiors of gold nanocages in the fabrication of new theranostic system, which has unique feature of photoacoustic imaging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Tetradecanol wird als Zutat in Kosmetika wie Coldcream verwendet. Es ist ein aktives Zwischenprodukt in der chemischen Synthese von sulfatischem Alkohol. Es wird auch bei der Herstellung von temperaturregulierten Wirkstofffreigabesystemen auf Basis von Phasenänderungsmaterialien eingesetzt. Es spielt eine entscheidende Rolle bei der Füllung der hohlen Innenräume von Goldnanocages bei der Herstellung des neuen theranotischen Systems, das über ein einzigartiges Merkmal der photoakustischen Bildgebung verfügt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in Diethylether. Schwer löslich in Ethanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säurechloriden und Säureanhydriden. Kühl lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-72-1
Summenformel C14H30O
Molekulargewicht (g/mol) 214.39
MDL-Nummer MFCD00004757
InChI-Schlüssel HLZKNKRTKFSKGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tetradecanol, myristyl alcohol, tetradecanol, tetradecyl alcohol, n-tetradecanol, myristic alcohol, n-tetradecyl alcohol, lanette k, loxanol v, lanette wax ks
PubChem CID 8209
ChEBI CHEBI:77417
IUPAC-Name Tetradecan-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Tetradecanol
Schmelzpunkt 37°C to 40°C
Dichte 0.823
Siedepunkt 289°C
Flammpunkt 141°C (285°F)
Menge 100 g
Beilstein 1742652
Merck Index 14,6334
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in diethyl ether. Slightly soluble in ethanol.
Formelmasse 214.39
Reinheit (%) ≥97%