Learn More
1-Tetradecanol, 99%
Artikelnummer. 10503551 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10503551 25 g Glasflasche 25 Gramm
10467002 5 g Glasflasche 5 Gramm
10703154 100 g Glasflasche -
10247553 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10503551 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 180730250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 112-72-1 | C14H30O | 214,39 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-72-1
Summenformel C14H30O
Molekulargewicht (g/mol) 214.39
MDL-Nummer MFCD00004757
InChI-Schlüssel HLZKNKRTKFSKGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tetradecanol, myristyl alcohol, tetradecanol, tetradecyl alcohol, n-tetradecanol, myristic alcohol, n-tetradecyl alcohol, lanette k, loxanol v, lanette wax ks
PubChem CID 8209
ChEBI CHEBI:77417
IUPAC-Name Tetradecan-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Tetradecanol
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 37.0°C to 40.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 289.0°C
Flammpunkt 145°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)13OH
Menge 25 g
Beilstein 01, 428
Merck Index 15, 6421
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether, slightly soluble in alcohol
Viskosität 6.4 mPa.s (60°C)
Formelmasse 214.39
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt, kristallines Pulver, Kristalle, Flocken, Pellets und/oder Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Tetradecanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Tetradecanol
RUO– Nur für Forschungszwecke