Learn More
(1-Tetradecyl)trimethylammoniumbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11318355
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11318355 25 g 25 Gramm
11328355 100 g 100 Gramm
11338355 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11318355 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10294.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1119-97-7 | C17H38BrN | 336.40 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Myristyltrimethylammonium wurde in einer Studie zur Beurteilung einer tensidkontrollierten, synthetischen Methode verwendet, um eine Nanophase mesoporöser Ceroxyd-Zirkonoxid-Festlösung zu erhalten, die kationische Defekte in der kristallinen Struktur enthält.  Es wurde auch in einer Studie verwendet, um das geringe Molekulargewicht organischer Säuren in Böden und Pflanzen durch Kapillarzonenelektrophorese zu bestimmen.
Löslichkeit
Wasserlöslich. (100 g/l)
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Belüftung sicherstellen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1119-97-7
Summenformel C17H38BrN
Molekulargewicht (g/mol) 336.40
MDL-Nummer MFCD00011770
InChI-Schlüssel CXRFDZFCGOPDTD-UHFFFAOYSA-M
Synonym cetrimide, tetradecyltrimethylammonium bromide, myristyltrimethylammonium bromide, tetradonium bromide, n,n,n-trimethyltetradecan-1-aminium bromide, tetradecyl trimethyl ammonium bromide, myrtrimonium bromide, mytab, mitmab, morpan t
PubChem CID 14250
ChEBI CHEBI:3565
IUPAC-Name Trimethyl(tetradecyl)azanium;bromid
SMILES [Br-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1-Tetradecyl)trimethylammonium bromide
Schmelzpunkt 245°C to 250°C
Geruch Odorless
Strukturformel CH3(CH2)13N(CH3)3Br
Menge 25 g
UN-Nummer UN1759
Beilstein 3633227
Merck Index 14,6336
Formelmasse 336.4
Reinheit (%) 98%