Learn More
1-Tetradecylphosphonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11428127
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11428127 25 g 25 Gramm
11408127 1 g 1 Gramm
11418127 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11428127 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17511.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4671-75-4 | C14H31O3P | 278.373 g/mol
1-Tetradecylphosphonic acid is used to functionalize the surface of BaTiO3 nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Tetradecylphosphonsäure wird zur Funktionalisierung der Oberfläche von BaTiO3-Nanopartikeln verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Dimethylsulfoxid und Dimethylformamid. Teilweise wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4671-75-4
Summenformel C14H31O3P
Molekulargewicht (g/mol) 278.373
MDL-Nummer MFCD00015834
InChI-Schlüssel BVQJQTMSTANITJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym phosphonic acid, tetradecyl, 1-tetradecanephosphonic acid, tetradecanephosphonic acid, tetradecyl phosphonic acid, n-tetradecylphosphonic acid, tetradecyl-phosphonic acid, 1-tetradecylphosphonic acid, phosphonic acid, p-tetradecyl, p-tetradecyl-phosphonic acid, tetradecylphosphonate
PubChem CID 78401
IUPAC-Name Tetradecylphosphonsäure
SMILES CCCCCCCCCCCCCCP(=O)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Tetradecylphosphonic acid
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,dimethyl sulfoxide and dimethyl formamide. Partially soluble in water.
Formelmasse 278.37
Reinheit (%) 98%