Learn More
1-Tetradecyn, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
1-Tetradecyne, is used in addition reactions which are typical in alkyne reactions such as halogenation, hydrogenation, hydrohalogenation, hydration, oxidative cleavage, nitrile formation and acidity of terminal alkynes. Polymerisation and substitution reactions are also useful in chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1-Tetradecin wird für Zusatzreaktionen verwendet, die typisch für Alkynreaktionen sind, wie z. B. Halogenierung, Hydrierung, Hydrohalogenierung, Hydratation, oxidative Spaltung, Nitrilbildung und Säurebildung terminaler Alkine. Die Polymerisation und Substitutionsreaktionen sind auch bei der chemischen Synthese nützlich.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar. Löslich in üblichen organischen Lösungsmitteln mit niedriger Polarität
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
Specifications
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Tetradecyne |
| Dichte | 0.79 |
| Siedepunkt | 132°C to 134°C (14 mmHg) |
| Brechungsindex | 1.441 |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 1746546 |
| Löslichkeitsinformationen | Not miscible with water. soluble in common organic solvents of low polarity |
| Formelmasse | 194.36 |
| Reinheit (%) | 90% |
| Güte | Technisch |