Learn More
1-(Tetrahydro-2-furoyl)-piperazine, TRC
Artikelnummer. 30421152
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
500 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30421152 500 mg 500 Milligramm
30412174 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 30421152
Marke: Toronto Research Chemicals TRCT293475500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-[[(2RS)-tetrahydrofuran-2-yl]carbonyl]piperazine
CAS 63074-07-7
Summenformel C9 H16 N2 O2
Menge 500 mg
Synonym 1-[[(2RS)-Tetrahydrofuran-2-yl]carbonyl]piperazine, Methanone','1-piperazinyl(tetrahydro-2-furanyl)-, Piperazine','1-[(tetrahydro-2-furanyl)carbonyl]- (9CI), 1-Piperazinyl(tetrahydro-2-furanyl)methanone, (Piperazin-1-yl)(tetrahydrofuran-2-yl)methanone, 1-(Tetrahydro-2-furoyl)piperazine, 1-(Tetrahydrofuran-2-carbonyl)piperazine, 1-(Tetrahydrofuran-2-ylcarbonyl)piperazine, 1-[(2,3,4,5-Tetrahydrofuran-2-yl)carbonyl]piperazine, 4-[(Tetrahydrofuran-2-yl)carbonyl]piperazine, N-(Tetrahydro-2-furoyl)piperazine
InChI-Formel InChI=1S/C9H16N2O2/c12-9(8-2-1-7-13-8)11-5-3-10-4-6-11/h8,10H,1-7H2
SMILES O=C(C1CCCO1)N2CCNCC2
IUPAC-Name oxolan-2-yl(piperazin-1-yl)methanone
Molekulargewicht (g/mol) 184.24
Formelmasse 184.1212