Learn More
1-Tetrahydropyran-4-yl-1H-pyrazol-4-ylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15214308 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15214308 5 g 5 Gramm
15204308 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15214308 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 453570050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1190380-49-4 | C8H13N3O | 167.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1190380-49-4
Summenformel C8H13N3O
Molekulargewicht (g/mol) 167.21
MDL-Nummer MFCD11505007
InChI-Schlüssel GZZNBQLBGSVOOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tetrahydro-2h-pyran-4-yl-1h-pyrazol-4-amine, 1-oxan-4-yl pyrazol-4-amine, 1-oxan-4-yl-1h-pyrazol-4-amine, 1h-pyrazol-4-amine, 1-tetrahydro-2h-pyran-4-yl, 1-tetrahydropyran-4-yl pyrazol-4-amine, 1-tetrahydro-pyran-4-yl-1h-pyrazol-4-ylamine, 1-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yl pyrazole-4-ylamine
PubChem CID 51063703
SMILES NC1=CN(N=C1)C1CCOCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Tetrahydropyran-4-yl-1H-pyrazol-4-ylamine
Schmelzpunkt 105.0°C to 107.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Menge 5 g
IUPAC-Name 1-(Oxan-4-yl)Pyrazol-4-Amin
Formelmasse 167.21
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Tetrahydropyran-4-yl-1H-pyrazol-4-ylamine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.