Learn More
1-Thieno-[3,2-d]-pyrimidin-4-ylpiperidin-4-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10452494
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10452494 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
11356855 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10452494 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC63801DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 910037-25-1
Summenformel C12H13N3O2S
Molekulargewicht (g/mol) 263.32
MDL-Nummer MFCD09065023
InChI-Schlüssel VWNHOIKUCNKRDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-ylpiperidine-4-carboxylic acid, 1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl piperidine-4-carboxylic acid, 4-piperidinecarboxylicacid,1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl, 1-thiopheno 2,3-e pyrimidin-4-ylpiperidine-4-carboxylic acid, 4-piperidinecarboxylicacid, 1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl
PubChem CID 24229705
IUPAC-Name 1-Thieno[3,2-d]Pyrimidin-4-ylpiperidin-4-Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1CCN(CC1)C1=C2SC=CC2=NC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Thieno[3, 2-d]pyrimidin-4-ylpiperidine-4-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 263.32
Reinheit (%) 97%