missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-(trans-2-Phenylethenyl)-4-(2-phenylethyl)benzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 15477785
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15477785 1 g 1 Gramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15477785

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H31077.03

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 95166-77-1 | C22H20 | 284.402 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1-(trans-2-Phenylethenyl)-4-(2-phenylethyl)benzene
CAS 95166-77-1
Schmelzpunkt 155°C to 157°C
Summenformel C22H20
MDL-Nummer MFCD12407080
Menge 1 g
Synonym 1-trans-2-phenylethenyl-4-2-phenylethyl benzene, 1-e-2-phenylethenyl-4-2-phenylethyl benzene, 4-phenethyl-cis-stilbene, 4-phenethyl-trans-stilbene, 4-trans-beta-styryl bibenzyl
InChI-Schlüssel VKIHNQGTZXZCPE-ACCUITESSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCC2=CC=C(C=C2)C=CC3=CC=CC=C3
IUPAC-Name 1-[(E)-2-Phenylethenyl]-4-(2-phenylethyl)benzol
Molekulargewicht (g/mol) 284.402
PubChem CID 59832893
Formelmasse 284.4
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Nur für Forschungszwecke

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.