Learn More
1-Tridecyne, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337725
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11337725 5 g 5 Gramm
11327725 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11337725 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L02481.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 26186-02-7 | C13H24 | 180.34 g/mol
It finds its application in the synthesis of unsaturated fatty acids and in the stereoselective synthesis of d-erythro- and l-threo-sphinganines via palladium-catalyzed equilibration and Suzuki coupling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es findet Anwendung in der Synthese ungesättigter Fettsäuren und in der stereoselektiven Synthese von D-Erythro- und L-Threo-Sphinganinen über Palladium-katalysierte Gleichgewichtsreaktionen und Suzuki-Kupplungen.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Von Zündquellen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26186-02-7
Summenformel C13H24
Molekulargewicht (g/mol) 180.34
MDL-Nummer MFCD00015074
InChI-Schlüssel GZEDKDBFUBPZNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tridecyne, tridecyne, acmc-1cinm
PubChem CID 117754
IUPAC-Name Tridec-1-yn
SMILES CCCCCCCCCCCC#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Tridecyne
Dichte 0.78
Siedepunkt 116°C to 118°C (10 mmHg)
Flammpunkt 75°C (167°F)
Strukturformel CH3(CH2)10C≡CH
Brechungsindex 1.438
Menge 5 g
Beilstein 1744658
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 180.34
Reinheit (%) 97%