Learn More
1-Triethylsilyl-1-Heptin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15444437
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15444437 1 g 1 Gramm
15454437 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15444437 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31802.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1047660-72-9
Summenformel C13H26Si
Molekulargewicht (g/mol) 210.436
MDL-Nummer MFCD18800797
InChI-Schlüssel KIKRQMVMQSYDCD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-triethylsilyl-1-heptyne, triethyl hept-1-yn-1-yl silane
PubChem CID 99738219
IUPAC-Name Triethyl(hept-1-ynyl)silan
SMILES CCCCCC#C[Si](CC)(CC)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Triethylsilyl-1-heptyne
Flammpunkt >85°C (185°F)
Strukturformel CH3(CH2)4C≡CSi(CH2CH3)3
Menge 1 g
Formelmasse 210.43
Reinheit (%) 95%