Learn More
1-(Trifluormethyl)cyclopentan-1-Carbonsäure, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10391850
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung
10391850 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10391850 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MAY00118DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(Trifluoromethyl)cyclopentane-1-carboxylic acid
CAS 277756-44-2
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C7H9F3O2
Menge 5 g
Synonym 1-trifluoromethyl cyclopentane-1-carboxylic acid, 1-trifluoromethyl cyclopentanecarboxylic acid, acmc-1cp3t, 1-trifluoromethyl-cyclopentanecarboxylic acid, 1-trifluoromethylcyclopentane carboxylic acid, cyclopentanecarboxylicacid, 1-trifluoromethyl
InChI-Schlüssel DGQRYPPBAJNZFZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCC(C1)(C(=O)O)C(F)(F)F
IUPAC-Name 1-(Trifluormethyl)Cyclopentan-1-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 182.142
PubChem CID 15507525
Formelmasse 182.14
Reinheit (%) 97%