Learn More
1-Trifluormethylcyclopropan-1-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11314845
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11314845 1 g 1 Gramm
11334845 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11314845 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17957.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 277756-46-4 | Molecular Formula: C5H5F3O2 | Molecular Weight: 154.088 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 277756-46-4
Summenformel C5H5F3O2
Molekulargewicht (g/mol) 154.088
MDL-Nummer MFCD03093070
InChI-Schlüssel SKCBKBCACWDALV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-trifluoromethyl cyclopropane-1-carboxylic acid, 1-trifluoromethyl cyclopropanecarboxylic acid, 1-trifluoromethylcyclopropanecarboxylic acid, 1-trifluoromethyl cyclopropane-1-carboxylicacid, 1-trifluoromethyl-1-cyclopropanecarboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 1-trifluoromethyl, 1-trifluoromethyl-cyclopropanecarboxylic acid, pubchem20086, acmc-20aa6t, 1-trifluoromethylcyclopropanecarboxylicacid
PubChem CID 2778306
IUPAC-Name 1'-(Trifluormethyl)Biphenyl-1-Carbonsäure
SMILES C1CC1(C(=O)O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Trifluoromethylcyclopropane-1-carboxylic acid
Schmelzpunkt 87°C to 89°C
Siedepunkt 182°C to 184°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 8543283
Formelmasse 154.09
Reinheit (%) 97%