Learn More
1-(Trimethylsiloxy)Cyclohexen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11433127
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11433127 10 g 10 Gramm
11443127 50 g 50 Gramm
11453127 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11433127 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16099.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 6651-36-1 | C9H18OSi | 170.33 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
1-(Trimethylsiloxy)cyclohexen wird als Zwischenprodukt zur Komplexierung von Verbindungen, einschließlich natürlicher Produkte, verwendet. Es wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer zu mischen.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Unter trockenem Inertgas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6651-36-1
Summenformel C9H18OSi
Molekulargewicht (g/mol) 170.33
MDL-Nummer MFCD00001541
InChI-Schlüssel SBEMOANGDSSPJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-trimethylsilyloxy cyclohexene, cyclohex-1-en-1-yloxy trimethylsilane, 1-trimethylsiloxy cyclohexene, silane, 1-cyclohexen-1-yloxy trimethyl, 1-cyclohexenyloxytrimethylsilane, 1-cyclohexen-1-yloxy trimethylsilane, cyclohexene, 1-trimethylsilyl oxy, cyclohexenyloxy trimethylsilane, 1-trimethylsiloxycyclohexene, cyclohexenyloxytrimethylsilane
PubChem CID 81161
IUPAC-Name Cyclohexen-1-yloxy(trimethyl)silan
SMILES C[Si](C)(C)OC1=CCCCC1
Spezifikation
Siedepunkt 165°C
Chemischer Name oder Material 1-(Trimethylsiloxy)cyclohexene
Menge 10 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1859394
Flammpunkt 42°C (107°F)
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix.
Formelmasse 170.33
Reinheit (%) 98%
Brechungsindex 1.447
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.883