Learn More
1-Trimethylsilyl-2-pyrrolidinon, 96 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
1-Trimethylsilyl-2-Pyrrolidinon, wird als feinchemisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Es hydrolysiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Trimethylsilyl-2-pyrrolidinone |
| Dichte | 0.821 |
| Siedepunkt | 90°C (20 mmHg) |
| Flammpunkt | 46°C (115°F) |
| Brechungsindex | 1.46 |
| Menge | 10 g |
| UN-Nummer | UN1993 |
| Beilstein | 114950 |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Löslichkeitsinformationen | It hydrolyzes with water. |
| Mehr anzeigen |