Learn More
1-(Trimethylsilyl)imidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
1-(Trimethylsilyl)imidazole acts as a silylating agent for alcohols, carbohydrates and 1,3-dicarbonyl compounds. It is a derivatization reagent used for selective silylation of hydroxyl groups and carboxylic acid without affecting the amino group. It employed as an intermediate for the synthesis of imidazole derivatives. It plays an essential role to synthesize polysubstituted chiral spirotetrahydropyrans. It is also used in the quantification of pintol after derivatization by gas chromatography/ mass spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1-(Trimethylsilyl)imidazol wirkt als Silylierungsmittel für Alkohole, Kohlenhydrate und 1,3-Dicarbonylverbindungen. Es handelt sich um ein Derivatisierungsreagenz, das zur selektiven Silylierung von Hydroxylgruppen und Carbonsäure ohne Beeinträchtigung der Aminogruppe verwendet wird. Wurde als Zwischenprodukt für die Synthese von Imidazol-Derivaten eingesetzt. Spielt eine wesentliche Rolle bei der Synthetisierung von polysubstituiertem chiralem Spirotetrahydropyrans.. Wird auch bei der Quantifizierung von Pintol nach Derivatisierung durch Gaschromatographie/Massenspektrometrie verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit den meisten gängigen organischen Lösungsmitteln. Zersetzt sich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeits- und lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-(Trimethylsilyl)imidazole |
| Schmelzpunkt | -42°C |
| Dichte | 0.956 |
| Siedepunkt | 212°C |
| Flammpunkt | 18°C (64°F) |
| Geruch | Schwach |
| Brechungsindex | 1.4765 |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN1993 |
| Beilstein | 606148 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- 1-(Trimethylsilyl)imidazole
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-(Trimethylsilyl)imidazole