Learn More
1-Undecen, 94,0 %, für die GC-Analyse MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11449711 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11449711 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11449711 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215823805
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Undecene
Namenshinweis Für die GC-Analyse
CAS 821-95-4
Farbe Farblos
Prozentgehaltsbereich 0.94
Summenformel C11H22
Menge 5 mL
Synonym 1-undecene, undecene, n-1-undecene, alpha-undecene, alpha-undecylene, 1-hendecene, alpha-nonylethylene, undecene-1, undecene petroleum, ccris 5720
InChI-Schlüssel DCTOHCCUXLBQMS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCCC=C
IUPAC-Name Undec-1-en
Molekulargewicht (g/mol) 154.297
PubChem CID 13190
ChEBI CHEBI:77444
Formelmasse 154.3
Physikalische Form Flüssigkeit