Learn More
1-Vinylimidazol (stabilisiert mit Hydrochinon), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Vinylimidazole |
| CAS | 1072-63-5 |
| Summenformel | C5 H6 N2 |
| Menge | 2 mL |
| Synonym | Imidazole','1-vinyl- (6CI,7CI,8CI), 1-Ethenyl-1H-imidazole, 1-Vinyl-1H-imidazole, 1-Vinylimidazole, N-Vinylimidazole, 1H-Imidazole','1-ethenyl- |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H6N2/c1-2-7-4-3-6-5-7/h2-5H,1H2 |
| SMILES | C=Cn1ccnc1 |
| IUPAC-Name | 1-Ethenylimidazol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 94.114 |
| Formelmasse | 94.0531 |