Learn More
1-Vinylnaphthalin, 95 %, stab. mit 4-tert-Butylcatechol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15469125
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15469125 1 g 1 Gramm
15479125 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15469125 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51043.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 826-74-4 | C12H10 | 154.21 g/mol
1-Vinylnaphthalene is used as a precursor of polynuclear aromatic hydrocarbons in tobacco smoke. It is also used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Vinylnaphthalin wird als Vorläufer polynuklearer aromatischer Kohlenwasserstoffe im Tabakrauch verwendet. Es wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethylacetat, Hexan und Methanol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Wärme, Licht, ultravioletter Strahlung und Freiradikalinitiatoren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 826-74-4
Summenformel C12H10
Molekulargewicht (g/mol) 154.21
MDL-Nummer MFCD00075766
InChI-Schlüssel IGGDKDTUCAWDAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-vinylnaphthalene, vinylnaphthalene, 1-vinyl naphthalene, unii-pf20cj2k0n, pf20cj2k0n, 1-vinylphthalene, 1-vinyl-naphthalene, naphthalene, ethenyl, naphthalen-1-yl ethene, naphthalene, 1-ethenyl
PubChem CID 70004
ChEBI CHEBI:51327
IUPAC-Name 1-Ethenylnaphthalin
SMILES C=CC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Vinylnaphthalene
Namenshinweis stabilized with 4-tert-butylcatechol
Dichte 1.04
Siedepunkt 135°C to 138°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethyl acetate,hexane and methanol.
Formelmasse 154.21
Reinheit (%) 95%