Learn More
Masterflex™ 1-Wege-Hahn, Luer-Anschluss
Artikelnummer. 11719709
Change view
Click to view available options
Material:
Polycarbonat
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Material unitSize
11719709 Polycarbonat 100 Stück
1 options
Artikelnummer. 11719709
Marke: Masterflex™ 3060005
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Diese Absperrhähne eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Masterflex™ Absperrhähne mit Luer-Verbindungsstücken verfügen über einen PC-Körper und einen HDPE-Schaft.
  • Einweg-Absperrhahn mit Luer-Anschluss für Steckerverriegelung
  • Griff am Ein-Wege-Hahn ist um 90° drehbar
Spezifikation
Material Polycarbonat
Anzahl pro Packung 100/Packung
Anzahl pro Karton 100/Packung