Learn More
Cadence Science™ 1-Weg-Luer-Adapter aus PEEK
Artikelnummer. 11736619
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
1/4 auf 28 Normgewinde für männliches Luer-Lock (rotierend)
1/4 auf 28 Normgewinde für weibliches Luer-Lock
10 auf 32 Norm-Innengewinde für weibliches Luer-Lock
10 auf 32 Normgewinde für männliches Luer-Lock
10 auf 32 Normgewinde für weibliches Luer-Lock
M6 metrisches Gewinde
M6 metrisches Gewinde für weibliches Luer-Lock
M6 metrisches Innengewinde für männliches Luer-Lock
M6 metrisches Innengewinde für weibliches Luer-Lock
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 11736619
Marke: Cadence Science™ 3608
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 594
Material PEEK
Zur Verwendung mit M6 metrisches Innengewinde für männliches Luer-Lock
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für schnelle und auslaufsichere Verbindungen
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -50 °C
Maximaler Druck 3 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 250 °C
Produkttyp 1-Weg-Luer-Adapter