Learn More
Lenz Laborglasintrumente Unidirektionaler Absperrhahn mit Kükenbohrung aus Glas
Artikelnummer. 10254141
Ansicht ändern
Click to view available options
Stopfenöffnung:
8 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stopfenöffnung Packungsgröße
10254141 8 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10254141 Lieferant Lenz Laborglasintrumente Lieferanten-Nr. 02102408
Verfügbar ab: 06-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Absperrhähne, gerade Bohrung, mit Massivglasstopfen
  • Gemäß DIN 12541-1
  • Mit Vollglasstopfen und Schraubgewindehalterung
  • Eine gerade Bohrung
  • Material: Borosilikatglas 3.3
  • Undichtigkeitsrate gemäß DIN 12540-1
Spezifikation
Stopfenöffnung 8 mm
Material Borosilikatglas (3.3)