Learn More
Uvex 1 X-Craft Low Cut 68082 Schwarze S1 PL Schuhe
Artikelnummer. 17985456 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Packungsgröße:
1 Paar
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17985456 39 1 Paar
17965456 35 1 Paar
17985416 36 1 Paar
17975456 37 1 Paar
17915456 38 1 Paar
17905426 40 1 Paar
17925456 41 1 Paar
17945436 42 1 Paar
17915426 43 1 Paar
17955436 44 1 Paar
17925426 45 1 Paar
17925466 46 1 Paar
17915466 47 1 Paar
17965436 48 1 Paar
17935426 49 1 Paar
17975436 50 1 Paar
17945426 51 1 Paar
17985436 52 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 17985456 Lieferant Uvex Lieferanten-Nr. 6808239
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    170.00 €
    124.00 € / 1 Paare
    Sparen 46.00 €
    27% Rabatt
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der uvex 1 x-craft wurde für Leistungsträger entwickelt und bietet Unterstützung für eine Vielzahl von Aktivitäten und Arbeitsumgebungen.
Direkt vom Markt inspiriert, die sportliche uvex Die Sicherheitsschuhserie 1 x-craft hebt leichte Anwendungen in Handel, Industrie und Logistik auf ein neues Niveau. Der uvex 1 x-craft wurde für Leistungsträger entwickelt und bietet Unterstützung für eine Vielzahl von Aktivitäten und Arbeitsumgebungen. Absolute Flexibilität und optimale Unterstützung sind dank der Sohle garantiert, die über folgende Merkmale verfügt: uvex Das Bionom X-Prinzip und eine integrierte Flexzone im Vorfußbereich. Der uvex 1 x-craft setzt mit der dynamischen Abriebschutzkappe, den technologisch fortschrittlichen Obermaterialien und dem perforierten Zungendesign neue Maßstäbe in puncto Abriebfestigkeit, Schutz und Atmungsaktivität. Die i-PUREnrj planet Zwischensohle sorgt für eine gleichmäßige Energierückgabe und besteht zu 15 % aus recyceltem Granulat. Ob es nun um Nachhaltigkeit, Komfort, Sportlichkeit oder Innovation geht, uvex Der 1 x-craft ist einfach die nächste Stufe der Sicherheitsschuhe.
  • Sportlicher, besonders leichter S1 PL Sicherheitsschuh aus recycelten und nachhaltigen Materialien
  • Hergestellt aus synthetischen Materialien, daher geeignet für Personen mit Chromallergie
  • Alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen Substanzen, die die Netzwirkung beeinträchtigen.
  • Individuell verstellbare, elastische Schnürsenkel mit Schnellverschluss
  • Leicht und atmungsaktiv uvex x-dry knit planet textiles Obermaterial für Schuhe
  • Atmungsaktives Distanznetzfutter aus 18 % Bambus und 52 % recyceltem Polyamid
  • Herausnehmbare, antistatische Komfort-Innensohle (Artikelnummer: 95797-0)
  • Stoßdämpfend uvex i-PUREnrj planet Zwischensohle mit Energierückgabe, hergestellt aus 15% recyceltem Granulat aus Produktionsüberschüssen
  • Abriebfest uvex x-tended grip planet TPU-Außensohle, hergestellt aus 10 % recyceltem Granulat aus Produktionsüberschüssen
  • Schäumende Polyurethan-Schutzkappe
  • Fersenkorb aus geschäumtem Polyurethan
  • 100 % metallfreie Zehenschutzkappe
  • Durchdringungsbeständigkeit von flexiblen Textilien
  • ESD-zertifiziert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Schwarz, Grün
Material Polyurethan
Größe 39
Zehenmaterial Komposit
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Geschlecht Unisex
Fit Standardbreite
Latexfrei Ja
Waterproof Nein
EN ISO 20345 S1
EN ISO 20347 O1
Slip Resistance Rating SRC
Produkttyp Schuh