Learn More
uvex 1 X-Tended Support S3-SRC-Schnürstiefel, Breite 12
Artikelnummer. 15681562 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Packungsgröße:
1 Paar
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
15681562 35 1 Paar
15691562 36 1 Paar
15601572 37 1 Paar
15611572 38 1 Paar
15621572 39 1 Paar
15631572 40 1 Paar
15641572 41 1 Paar
15651572 42 1 Paar
15661572 43 1 Paar
15671572 44 1 Paar
15681572 45 1 Paar
15691572 46 1 Paar
15601582 47 1 Paar
15611582 48 1 Paar
15621582 49 1 Paar
15631582 50 1 Paar
15641582 51 1 Paar
15651582 52 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 15681562 Lieferant uvex Lieferanten-Nr. 8517235
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Uvex 1 Sicherheitsstiefel bieten optimalen Schutz und Halt für die individuellen Bewegungen des menschlichen Körpers.Die Stiefel wurden auf der Grundlage der neuesten physiologischen Forschung und innovativer Technologien entwickelt, um arbeitsbedingte Belastungen des Bewegungsapparats zu reduzieren und das Wohlbefinden des Trägers zu optimieren.
  • Die Schuhe bieten optimalen Schutz und Halt für die individuellen Bewegungen des menschlichen Körpers
  • Entwickelt auf der Grundlage der neuesten physiologischen Forschung und innovativer Technologien, um arbeitsbedingte Belastungen des Bewegungsapparats zu reduzieren und das Wohlbefinden des Trägers zu optimieren
  • Die ergonomische Konstruktion der Uvex 1 Sicherheitsschuhe bietet die perfekte Balance zwischen Schutz und Komfort
  • Schutzklasse S3 gemäß EN ISO 20345:2011 mit zusätzlicher Kennzeichnung für ausgezeichnete Rutschfestigkeit (SRC)
  • 100 % metallfreie Uvex Xenova™ Zehenkappe – kompakt, anatomisch geformt, keine Wärmeleitfähigkeit und mit guter seitlicher Stabilität
  • Hergestellt aus synthetischen Materialien und dadurch geeignet für Personen mit Chromallergie
  • Alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Plastifizierern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
  • Mediale und seitliche Fersenstütze für den Fuß mit speziell entwickeltem Seitenrahmen
  • Erfüllt die ESD-Spezifikation mit einem Entlüftungswiderstand von unter 35 Megaohm
  • Geeignet für orthopädische Anpassungen und Einlegesohlen von Uvex Medicare
  • Erhältlich in einer Vielzahl von Breiten und Größen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Schwarz, Rot
Auskleidungsmaterial Abstandgitter
Material Microvelours
Größe 35
Sohlenmaterial Polyurethan mit doppelter Dichte (PU)
Zehenmaterial Komposit
Breite (metrisch) 11 cm
Geschlecht Unisex
Beständig gegen Statisch
Latexfrei Ja
Waterproof Nein
EN ISO 20345 S3
Produkttyp Sicherheitsschuh