Learn More
10,10'-[Piperazin-1,4-diylbis(propan-3,1-diyl)]bis[2-(trifluormethyl)-10H-phenothiazin], Mikromol™
Artikelnummer. 30457448
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457448 4 x 25 mg 100 Milligramm
30050381 100 mg 100 Milligramm
30052336 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30457448 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0114.0700254AMP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
10,10'-[Piperazin-1,4-diylbis(propan-3,1-diyl)]bis[2-(trifluormethyl)-10H-phenothiazin], Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 10,10'-[Piperazine-1,4-diylbis(propane-3,1-diyl)]bis[2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazine]
CAS 2376-89-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 10,10'-[Piperazine-1,4-diylbis(propane-3,1-diyl)]bis[2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazine]
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C36 H34 F6 N4 S2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Fluphenazine Dihydrochloride Imp. D (EP), Fluphenazine Imp. D (EP), 10,10'-[Piperazine-1,4-diylbis(propane-3,1-diyl)]bis[2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazine], Fluphenazine Dihydrochloride Impurity D, Fluphenazine Impurity D
InChI-Formel InChI=1S/C36H34F6N4S2/c37-35(38,39)25-11-13-33-29(23-25)45(27-7-1-3-9-31(27)47-33)17-5-15-43-19-21-44(22-20-43)16-6-18-46-28-8-2-4-10-32(28)48-34-14-12-26(24-30(34)46)36(40,41)42/h1-4,7-14,23-24H,5-6,15-22H2
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES FC(F)(F)c1ccc2Sc3ccccc3N(CCCN4CCN(CCCN5c6ccccc6Sc7ccc(cc57)C(F)(F)F)CC4)c2c1
IUPAC-Name 2-(Trifluormethyl)-10-[3-[4-[3-[2-(Trifluormethyl)phenothiazin-10-yl]propyl]piperazin-1-yl]propyl]phenothiazin
Molekulargewicht (g/mol) 700.8
Menge 4 x 25 mg
Formelmasse 700,2129 g/mol