Learn More
10,11-Dehydro-Misoprostol (Mischung von Diastereomeren), TRC
Artikelnummer. 30365707
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30365707 2.5 mg 2.50 Milligramm
30365391 25 mg 25 Milligramm
30356753 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30365707 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD2305902.5MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58682-86-3
Summenformel C22H36O4
Molekulargewicht (g/mol) 364.52
Synonym (13E)-(+/-)-16-Hydroxy-16-methyl-9-oxoprosta-10,13-dien-1-oic Acid Methyl Ester
IUPAC-Name Methyl 7-((1R,2S)-2-((E)-4-hydroxy-4-methyloct-1-en-1-yl)-5-oxocyclopent-3-en-1-yl)heptanoat
SMILES O=C(OC)CCCCCC[C@@H]1[C@@H](/C=C/CC(O)(C)CCCC)C=CC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 10,11-Dehydro Misoprostol (mixture of diastereomers)
Menge 2.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H36O4/c1-4-5-16-22(2,25)17-10-11-18-14-15-20(23)19(18)12-8-6-7-9-13-21(24)26-3/h10-11,14-15,18-19,25H,4-9,12-13,16-17H2,1-3H3/b11-10+/t18-,19+,22?/m0/s1
Formelmasse 364.26