missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

10,11-Dihydro-10-hydroxy Carbamazepin-D4 (Hauptbestandteil), TRC

Artikelnummer. 30380229
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30380229 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30380229 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD44913710MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 10,11-Dihydro-10-hydroxycarbazepine-D4 (Major)
CAS 1020719-39-4
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C15 2H4 H10 N2 O2
Menge 10 mg
Synonym Licarbazepine D4
InChI-Formel InChI=1S/C15H14N2O2/c16-15(19)17-12-7-3-1-5-10(12)9-14(18)11-6-2-4-8-13(11)17/h1-8,14,18H,9H2,(H2,16,19)/i1D,3D,5D,7D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c2N(C(=O)N)c3ccccc3C(O)Cc2c1[2H]
IUPAC-Name 1,2,3,4-Tetradeuterio-6-Hydroxy-5,6-dihydroBenzo[b][1]benzazepin-11-carboxamid
Molekulargewicht (g/mol) 258.31
Formelmasse 258.1306
Reinheit (%) >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.