Learn More
10,11-Dihydro-10-hydroxy Carbamazepin-D4 (Hauptbestandteil), TRC
Artikelnummer. 30373388
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30373388 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30373388 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4491375MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 10,11-Dihydro-10-hydroxycarbazepine-D4 (Major)
CAS 1020719-39-4
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C15 2H4 H10 N2 O2
Menge 5 mg
Synonym Licarbazepine D4
InChI-Formel InChI=1S/C15H14N2O2/c16-15(19)17-12-7-3-1-5-10(12)9-14(18)11-6-2-4-8-13(11)17/h1-8,14,18H,9H2,(H2,16,19)/i1D,3D,5D,7D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c2N(C(=O)N)c3ccccc3C(O)Cc2c1[2H]
IUPAC-Name 1,2,3,4-Tetradeuterio-6-Hydroxy-5,6-dihydroBenzo[b][1]benzazepin-11-carboxamid
Molekulargewicht (g/mol) 258.31
Formelmasse 258.1306
Reinheit (%) >95