Learn More
10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-on (Dibenzosuberon), Mikromol™
Artikelnummer. 17932716
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17932716 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17932716 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0062.01
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-on (Dibenzosuberon)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Dibenzosuberone
CAS 1210-35-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Dibenzosuberone
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C15 H12 O
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Amitriptyline Hydrochloride Imp. A (EP), Amitriptyline Imp. A (EP), Cyproheptadine Hydrochloride Imp. B (EP), Cyproheptadine Imp. B (EP), Nortriptyline Hydrochloride Imp. A (EP), Nortriptyline Imp. A (EP), Amitriptyline USP Related Compound A, Amitriptyline USP RC A, 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-one, Dibenzosuberone, Amitriptyline Related Compound A, Amitriptyline Hydrochloride Impurity A, Cyproheptadine Hydrochloride Impurity B, Nortriptyline Hydrochloride Impurity A, Amitriptyline Impurity A, Cyproheptadine Impurity B, Nortriptyline Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C15H12O/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8H,9-10H2
SMILES O=C1c2ccccc2CCc3ccccc13
IUPAC-Name 5,6-Dihydrodibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulen-11-on
Molekulargewicht (g/mol) 208.26
Menge 100 mg
Formelmasse 208,0888 g/mol