Learn More
10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]-azepin-5-carboxamid (10,11-Dihydro-carbamazepin), Mikromol™
Artikelnummer. 17984226
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17984226 25 mg 25 Milligramm
17903556 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17984226 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0076.040025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]-azepin-5-carboxamid (10,11-Dihydro-carbamazepin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 10,11-Dihydro-carbamazepine
CAS 3564-73-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 10,11-Dihydro-carbamazepine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C15 H14 N2 O
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Carbamazepine Imp. A (EP), Carbamazepine USP Related Compound A, Carbamazepine USP RC A, 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]-azepine-5-carboxamide, 10,11-Dihydro-carbamazepine, Carbamazepine Related Compound A, Carbamazepine Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C15H14N2O/c16-15(18)17-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-8H,9-10H2,(H2,16,18)
SMILES NC(=O)N1c2ccccc2CCc3ccccc13
IUPAC-Name 5,6-Dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-carboxamid
Molekulargewicht (g/mol) 238.28
Menge 25 mg
Formelmasse 238,1106 g/mol